Drukuj
Butanon 99,7, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy
34861-1L 34861-2.5L 34861-4X2.5L 34861-6X1L 34861-100ML
34861-1LEA 696 PLN
34861-1L 34861-2.5L 34861-4X2.5L 34861-6X1L 34861-100ML
Butanon 99,7, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Methyl ethyl ketone
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 741880
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…81 °C
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.805 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 335 nm Min. 50 %
Transmittance at 340 nm Min. 80 %
Transmittance from 350 nm Min. 98 %
Explosion Limit 10.1 %
Autoignition Temperature 960 °F