Drukuj
Butanon 99,5 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy
33407-45L 33407-1L 33407-2.5L 33407-4X2.5L
33407-45LEA 14420 PLN
33407-45L 33407-1L 33407-2.5L 33407-4X2.5L
Butanon 99,5 GC_ASSAY_METHOD, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Riedel-de Haën™
Methyl ethyl ketone
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 741880
RTECS Number: EL6475000
UNSPSC Code: 12191602
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…81 °C
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.805 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 78.5 - 80.5 °C
Autoignition Temperature 960 °F
Density (D 20/4) 0.804 - 0.806
Refractive index (n 20/D) 1.3770 - 1.3810
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.0005 meq/g
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00002 %
2-Butanol (GC) Max. 0.05 %
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0003 %
APHA Max. 15
Explosion Limit 10.1 %