Drukuj
Butanon ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED® HPLC dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEKKeton etylowo-metylowy
Packaged under nitrogen.
9214-03EA 1430 PLN
9214-03
Butanon ≥99.5% (by GC), BAKER ANALYZED® HPLC dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 335 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤330
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC) ≥99.5 %
Residue after Evaporation ≤3.0 ppm
Water (by KF, volumetric) ≤0.03 %
Product Information (not specifications):
Windows of Infrared Transmittance (0.1-mm path,50-100% T) µm:
2.0-2.8; 2.9-3.2; 3.6-5.5; 9.4-9.8; 11.0-12.8; 13.5-15.0