Butanon, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
8052.1000EA
284
PLN
8052.1000
8052.2500
8052.9025
Butanon, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Methyl ethyl ketone
Formuła:
C₂H₅COCH₃ Temp. Wrzenia: 79,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –86 °C Gęstość: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011648 Numer CAS: 78-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0 Jednostka: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Klasyfikacja Merck : 13,06097 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) | min. 99 % |
Acidity (as CH3COOH) | max. 0.003 % |
Boiling Range | max. 1.5 °C |
Density (g/ml) at 25°C | 0.797 - 801.000 |
Recorded Boiling Point | 79.6 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |