Butanon 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
MEK, Keton etylowo-metylowy
39119.AP
39119.K2
39119.M1
39119.APEA
341
PLN
39119.AP
39119.K2
39119.M1
Butanon 99+% ACS
Methyl ethyl ketone
Purity: 99+%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.3790
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Formuła:
C₂H₅COCH₃ MW: 72.11 g/mol Temp. Wrzenia: 80 °C Temp. topnienia: –87 °C Gęstość: 0.805 Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011648 Numer CAS: 78-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0 Jednostka: 1193 ADR: 3 II REACH: 01-2119457290-43 Klasyfikacja Merck : 14,6072 |