Drukuj
Butanon ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEKKeton etylowo-metylowy
22924.K7EA 1200 PLN
22924.K7 22924.K2 22924.M1
Butanon ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0,805
Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 14,6072
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg