Drukuj
Butanon 99.7% HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy
389570010 389570025
ACRO389570010EA 549 PLN
ACRO389570010 ACRO389570025
Butanon 99.7% HPLC
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.806 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.6 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g