Drukuj
Butanon 99+% for electronic use (MOS) residue-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
327910010 327910025
327910010.EA 290 PLN
327910010. 327910025.
Butanon 99+% for electronic use (MOS) residue-free
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0,806 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤20 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm