Drukuj
Butanon 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149670010 149670025 149670250 149670251
ACRO149670010EA 299 PLN
ACRO149670010 ACRO149670025 ACRO149670250 ACRO149670251
Butanon 99+%, extra pure
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0,806 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %