9-Heptadekanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01630.06
L01630.14
L01630.06EA
534
PLN
L01630.06
L01630.14
9-Heptadekanon ≥98%
9-Heptadekanon
Purity: 98%
CAS No.: 540-08-9
Molecular Formula: C17H34O
Formula Weight: 254.46
Melting Point: 51-53°
Boiling Point: 250-253°
MDL No.: MFCD00009573
Formuła:
C₁₇H₃₄O Temp. Wrzenia: 250…253 °C Temp. topnienia: 51…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009573 Numer CAS: 540-08-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-734-5 |