5-Nonanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A13722.22
A13722.36
A13722.22EA
484
PLN
A13722.22
A13722.36
5-Nonanon ≥98%
5-Nonanone
Purity: 98%
CAS No.: 502-56-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: -50°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1743583
MDL No.: MFCD00009484
Formuła:
C₉H₁₈O Temp. Wrzenia: 186…187 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0,824 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009484 Numer CAS: 502-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-946-5 |