4-Heptanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-19-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1699049
Merck Reference: 14,3345
UN No.: 2710
MDL No.: MFCD00009403
Formuła:
C₇H₁₄O Temp. Wrzenia: 143…144 °C Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 0,818 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009403 Numer CAS: 123-19-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-608-9 Jednostka: 2710 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,3345 |