Drukuj
4-Heptanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146550050 146555000 146550025
ACRO146550050EA 136 PLN
ACRO146550050 ACRO146555000 ACRO146550025
4-Heptanon 98%
4-Heptanone
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 145 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009403
Numer CAS: 123-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-608-9
Jednostka: 2710
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03379
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %