Drukuj
Pojemniki z zatrzaskami lub bez, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 1100 PLN
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Pojemniki z zatrzaskami lub bez, Nunc™, Thermo Fisher Scientific
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Informacje do zamówienia: Caps must be ordered seperately.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904