Drukuj
Nalgene®, InVitro™, Biotainer® Bottles, Narrow Neck, Square, HDPE, Sterile
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3751-42 3750-24 3751-24
NALG3751-42EA 2460 PLN
NALG3751-42 NALG3750-24 NALG3751-24
Nalgene®, InVitro™, Biotainer® Bottles, Narrow Neck, Square, HDPE, Sterile
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resustance: –100 to +120 °C
  • Certified sterile and ready to use
  • Model 3750-24 features a tamper-evident band around neck and closure
Wyeliminuj koszty czyszczenia, sterylizacji i powiązanych walidacji. Idealne do przechowywania i transportu materiałów biologicznych.
Silicone-lined polypropylene 38 mm closures for leakproof assurance.
Sterilised by gamma irradiation to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶. Supported by extensive validation documentation.
Warranty: 90 days.
Certyfikaty: USP Class VI, nie cytostatyczne, USP 661, nie pirogenne, FDA 21CFR 177.1520