Drukuj
3-Pentanon 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl ketone
155815000 155810025
ACRO155815000EA 226 PLN
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanon 98%, pure
3-Pentanone
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0.815 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009320
Numer CAS: 96-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-490-3
Jednostka: 1156
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03148
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %