3-Oktanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12113.14
A12113.22
A12113.14EA
277
PLN
A12113.14
A12113.22
3-Oktanon ≥98%
3-Oktanon
Purity: 98%
CAS No.: 106-68-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -23°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1700021
Merck Reference: 14,6084
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009515
Formuła:
C₈H₁₆O Temp. Wrzenia: 167…168 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 0,822 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009515 Numer CAS: 106-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-423-0 Jednostka: 1224 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,6084 |