3-Nonanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A19878.22
A19878.14
A19878.22EA
1250
PLN
A19878.22
A19878.14
3-Nonanon ≥98%
3-Nonanone
Purity: 98%
CAS No.: 925-78-0
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -8°
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 1700447
MDL No.: MFCD00009541
Formuła:
C₉H₁₈O Temp. Wrzenia: 187…188 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 0,825 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009541 Numer CAS: 925-78-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-125-2 |