3-Hexadecanone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05098.06
L05098.14
L05098.06EA
428
PLN
L05098.06
L05098.14
3-Hexadecanone 95%
3-Hexadecanone
Purity: 95%
CAS No.: 18787-64-9
Molecular Formula: C16H32O
Formula Weight: 240.43
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 140°/2mm
MDL No.: MFCD00048458
Formuła:
C₁₆H₃₂O Temp. Wrzenia: 140 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 41…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048458 Numer CAS: 18787-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-572-6 |