3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17515.14
A17515.06
A17515.14EA
2660
PLN
A17515.14
A17515.06
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2420-16-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 128-132°
MDL No.: MFCD00016981
Formuła:
C₇H₅ClO₂ Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 128…132 °C Gęstość: 1,0404 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016981 Numer CAS: 2420-16-8 |