Drukuj
2-Undekanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08469.0100 8.08469.0500 8.08469.9020
8.08469.0100EA 219 PLN
8.08469.0100 8.08469.0500 8.08469.9020
2-Undekanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Undekanon
Formuła: C₁₁H₂₂O
Temp. Wrzenia: 231 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼12 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009583
Numer CAS: 112-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-937-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06178
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 170.29 g/mol
Boiling Point 228 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl nonyl ketone
Hill Formula C11H22O
Chemical Formula CH3(CH2)8COCH3