Drukuj
2-Undekanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 129 PLN
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undekanon 98%
2-Undekanon
Formuła: C₁₁H₂₂O
Temp. Wrzenia: 231…232 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 11…13 °C
Gęstość: 0,824 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009583
Numer CAS: 112-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-937-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06178
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %