Drukuj
2-Pentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl Propyl Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05965.0500 8.05965.0100
8.05965.0500EA 597 PLN
8.05965.0500 8.05965.0100
2-Pentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Pentanone
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.809 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009400
Numer CAS: 107-87-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-528-1
Jednostka: 1249
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06193
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 37 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 8.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C