2-Pentanon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl Propyl Ketone
L13262.14
L13262.22
L13262.36
L13262.14EA
225
PLN
L13262.14
L13262.22
L13262.36
2-Pentanon ≥99%
2-Pentanone
Purity: 99+%
CAS No.: 107-87-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.3905
Melting Point: -78°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 506058
Merck Reference: 14,6114
UN No.: 1249
MDL No.: MFCD00009400
Formuła:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Temp. Wrzenia: 100…101 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0.813 Temp. Zapłonu: 7 °C (44 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009400 Numer CAS: 107-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-528-1 Jednostka: 1249 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,06193 |