Drukuj
2-Oktanon 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Octan-2-one
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 156 PLN
129420250. 129425000. 129420025.
2-Oktanon 99+%
2-Oktanon
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: 173 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 0,819 g/cm³
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009540
Numer CAS: 111-13-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-837-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04731
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test