2-Nonanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
A11781.0B
A11781.18
A11781.22
A11781.0BEA
1600
PLN
A11781.0B
A11781.18
A11781.22
2-Nonanon ≥98%
2-Nonanone
Purity: 98+%
CAS No.: 821-55-6
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -15°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1743645
MDL No.: MFCD00009553
Formuła:
C₉H₁₈O Temp. Wrzenia: 195 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 0,826 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009553 Numer CAS: 821-55-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-480-0 |