2-Heksanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Keton butylowo-metylowy
A14867.09
A14867.18
A14867.22
A14867.36
A14867.09EA
230
PLN
A14867.09
A14867.18
A14867.22
A14867.36
2-Heksanon ≥98%
2-Heksanon
Purity: 98%
CAS No.: 591-78-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1737676
Merck Reference: 14,6033
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009482
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 126…127 °C Temp. topnienia: –56 °C Gęstość: 0.811 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009482 Numer CAS: 591-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-731-1 Jednostka: 1224 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,06060 |