Drukuj
2-Heksanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Keton butylowo-metylowy
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 632 PLN
146881000. 146885000. 146880025.
2-Heksanon 98%
2-Heksanon
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 127 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009482
Numer CAS: 591-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-731-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,06060
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %