Drukuj
azotan cynku (II) heksahydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
4344-01EA 539 PLN
4344-01 4344-05
azotan cynku (II) heksahydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
azotan cynku (II) heksahydrat
Formuła: ZnN₂O₆·6H₂O
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149889
Numer CAS: 10196-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10273
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0 %
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F). Ship in refrigerated trucks only. = 0.005 %
Assay (Zn(NO₃)₂·6H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 5.5
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm