Potassium trifluoroacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17398.14
A17398.22
A17398.14EA
323
PLN
A17398.14
A17398.22
Potassium trifluoroacetate ≥98%
Potassium trifluoroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2923-16-2
Molecular Formula: CF3CO2K
Formula Weight: 152.12
pH: 7
Melting Point: 142-145°
Beilstein Reference: 3717603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013215
Formuła:
C₂F₃KO₂ Temp. topnienia: 142…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013215 Numer CAS: 2923-16-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-877-5 ADR: 6.1,II |