Cesium trifluoroacetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44633.09
44633.18
44633.09EA
379
PLN
44633.09
44633.18
Cesium trifluoroacetate
Cesium trifluoroacetate
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Formuła:
C₂CsF₃O₂ MW: 245.92 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051304 Numer CAS: 21907-50-6 |