Drukuj
Chlorek trietyloamoniowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Triethylamine hydrochloride
270670010 270672500
ACRO270670010EA 603 PLN
ACRO270670010 ACRO270672500
Chlorek trietyloamoniowy 99+%
Chlorek trietyloamoniowy
Formuła: C₆H₁₆ClN
Temp. topnienia: 254…260 °C
Gęstość: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012500
Numer CAS: 554-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-067-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 260 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)