Drukuj
Chlorek trietyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000 8.21135.9025
8.21135.0005EA 110 PLN
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000 8.21135.9025
Chlorek trietyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek trietyloamoniowy
Formuła: C₆H₁₆ClN
Gęstość: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012500
Numer CAS: 554-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-067-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1440 g/l (20 °C)
Melting Point 255 - 258 °C
Molar Mass 137.65 g/mol
Bulk Density 220 kg/m3
Density 1.07 g/cm3 (21 °C)
pH 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Triethylamine hydrochloride
Hill Formula C6H16ClN
Chemical Formula (C2H5)3N * HCl