Chlorek trietyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triethylamine hydrochloride
A17318.0B
A17318.30
A17318.0BEA
809
PLN
A17318.0B
A17318.30
Chlorek trietyloamoniowy 98%
Chlorek trietyloamoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 554-68-7
Molecular Formula: C6H15N.HCl
Formula Weight: 137.65
Odour: Amine-like
pH: 5
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3906409
MDL No.: MFCD00012500
Formuła:
C₆H₁₆ClN Gęstość: 1,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012500 Numer CAS: 554-68-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-067-2 |