Drukuj
Triethylammonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
349721000 349725000
ACRO349721000EA 203 PLN
ACRO349721000 ACRO349725000
Triethylammonium bromide 99%
Triethylammonium bromide
Formuła: C₆H₁₅N·HBr
Temp. Zapłonu: >65 °C
Numer MDL: MFCD00054287
Numer CAS: 636-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-263-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %