[2.2]-Paracyclophane ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
B20136.03
B20136.06
B20136.03EA
232
PLN
B20136.03
B20136.06
[2.2]-Paracyclophane ≥99%
[2.2]-Paracyclophane
Purity: 99%
CAS No.: 1633-22-3
Molecular Formula: C16H16
Formula Weight: 208.30
Odour: Odourless
Melting Point: 283-288°
Beilstein Reference: 1910888
MDL No.: MFCD00003707
Formuła:
C₁₆H₁₆ MW: 208.3 g/mol Temp. Wrzenia: 321 Temp. topnienia: 283…288 °C Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003707 Numer CAS: 1633-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-644-2 |