Chloroform, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
Stabilizacja:
w 2-metylo-2-butenie
22709.292EA
225
PLN
22709.292
Chloroform, odwodniony (max. 0,005% H2O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.5 % |
Colour value | Max. 10 APHA |
Acidity | Max. 0.0005 % |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water (K.F.) | Max. 0.0050 % |
Dichloromethane | Max. 0.0100 % |
Carbon tetrachloride | Max. 0.0100 % |
Trichloroethene | Max. 0.0100 % |
1,1,2,2-Tetrachlorethane | Max. 0.0100 % |
Formaldehyde-sulphuric colouration | Max. 60 APHA |
Substances discoloured by H2SO4 | Max. 35 APHA |
Free chlorine | Max. 0.00003 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.01 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.01 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.05 ppm |