trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25070.06
B25070.14
B25070.22
B25070.06EA
224
PLN
B25070.06
B25070.14
B25070.22
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 50910-54-8
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 225-230°
Beilstein Reference: 3909294
Formuła:
C₆H₁₄ClNO Temp. topnienia: 225…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012566 Numer CAS: 50910-54-8 |