Drukuj
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
346680050 346680250 346681000
ACRO346680050EA 200 PLN
ACRO346680050 ACRO346680250 ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formuła: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 127 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 108…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067698
Numer CAS: 27489-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 248-492-8
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %