Drukuj
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
192619-25G 192619-5G
SIAL192619-25GEA 453 PLN
SIAL192619-25G SIAL192619-5G
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 115…117 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006977
Numer CAS: 497-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-833-0
Jednostka: 1989
ADR: 3,II