Drukuj
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
353030050 353030250
ACRO353030050EA 198 PLN
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
trans-2-Methyl-2-butenal
Formuła: C₅H₈O
Temp. Wrzenia: 115…117 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,871 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Numer MDL: MFCD00006977
Numer CAS: 497-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-833-0
Jednostka: 1989
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %