trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22324.06
B22324.14
B22324.22
B22324.06EA
471
PLN
B22324.06
B22324.14
B22324.22
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5456-63-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00001490
Formuła:
C₆H₁₄ClNO Temp. topnienia: 172…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001490 Numer CAS: 5456-63-3 |