trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
206980050
206980250
ACRO206980050EA
356
PLN
ACRO206980050
ACRO206980250
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formuła:
C₆H₁₄ClNO Temp. topnienia: 173…177 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001490 Numer CAS: 5456-63-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 177 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |