Drukuj
Tiobenzamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzothioamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
148229-10G 148229-50G
SIAL148229-10GEA 0 PLN
SIAL148229-10G SIAL148229-50G
Tiobenzamid, Sigma-Aldrich®
Tiobenzamid
Formuła: C₇H₇NS
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113…116 °C
Numer MDL: MFCD00008060
Numer CAS: 2227-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-765-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III