Tiobenzamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Benzothioamide
A12973.14
A12973.22
A12973.36
A12973.14EA
301
PLN
A12973.14
A12973.22
A12973.36
Tiobenzamid ≥98%
Tiobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 2227-79-4
Molecular Formula: C7H7NS
Formula Weight: 137.21
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 606021
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008060
Formuła:
C₇H₇NS Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 114…118 °C Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008060 Numer CAS: 2227-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 218-765-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |