Drukuj
Tiobenzamid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzothioamide
164730100 164730500
ACRO164730100EA 153 PLN
ACRO164730100 ACRO164730500
Tiobenzamid 95%
Tiobenzamid
Formuła: C₇H₇NS
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114…118 °C
Numer MDL: MFCD00008060
Numer CAS: 2227-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-765-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥94 %