krzem ≥99.99% (metals basis), crystalline powder -100+200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45609.18
45609.30
45609.18EA
1190
PLN
45609.18
45609.30
krzem ≥99.99% (metals basis), crystalline powder -100+200 mesh
krzem
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-21-3
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Jednostka: 1346 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08635 |