Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur. 3001800
Dostawca: REAGECON
Uwaga
REGE3001800EA 168 PLN
REGE3001800
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N) Reag. Ph. Eur. 3001800
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36,46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II