Akrylan etylu 99.5% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
117980010
117980025
117980250
117980100
ACRO117980010EA
287
PLN
ACRO117980010
ACRO117980025
ACRO117980250
ACRO117980100
Akrylan etylu 99.5% stabilised
Akrylan etylu
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 99 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –71 °C Gęstość: 0,92 g/cm³ Temp. Zapłonu: 16 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009188 Numer CAS: 140-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-438-8 Jednostka: 1917 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.40 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 10 to 20 ppm MEHQ |
Free acid | ≤0.009 % (as acrylic acid) |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |