Drukuj
Akrylan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ester etylowy kwasu akrylowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
E9706-100ML E9706-10L E9706-1L E9706-2L
SIALE9706-100MLEA 222 PLN
SIALE9706-100ML SIALE9706-10L SIALE9706-1L SIALE9706-2L
Akrylan etylu, Sigma-Aldrich®
Akrylan etylu
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Numer MDL: MFCD00009188
Numer CAS: 140-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-438-8
Jednostka: 1917
ADR: 3 II